Merck
522341
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octan -hydrochlorid
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 116.00
CHF 116.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 116.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 116.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
170-174 °C (lit.)
SMILES String
Cl.NN1CC2CCCC2C1
InChI
1S/C7H14N2.ClH/c8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9;/h6-7H,1-5,8H2;1H
InChIKey
WPYNXKFLSQEEFE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride is also referred to as N-amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane monohydrochloride.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)