521191
1-Ethinyl-4-methoxy-2-methylbenzol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
30-34 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C10H10O/c1-4-9-5-6-10(11-3)7-8(9)2/h1,5-7H,2-3H3
InChIKey
IETBNYUYILAKFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves