Merck
516376
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Cbz-2-Piperidincarbonsäure
97%
Synonym(e):
N-Z-(R)-(+)-pipecolinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +60°, c = 2 in acetic acid
mp (Schmelzpunkt)
111-115 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-8-4-5-9-15(12)14(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,16,17)/t12-/m1/s1
InChIKey
ZSAIHAKADPJIGN-GFCCVEGCSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable