Merck
510807
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)wolfram(IV)-dihydrid
97%
Synonym(e):
Bis(η5 -cyclopentadienyl)tungsten dihydride, Bis(cyclopentadienyl)dihydrotungsten, Dicyclopentadienyltungsten dihydride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12W
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
115 °C (lit.)
SMILES String
[H][W][H].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.W.2H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;;;
InChIKey
FCGFDFIKNFHEHZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges