Merck
282782
Sigma-Aldrich
Platin(II)-acetylacetonat
97%
Synonym(e):
2,4-Pentandion Platin(II)-Derivat, Pt(acac)2
Größe auswählen
500 MG
CHF 327.00
5 G
CHF 632.00
CHF 327.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 327.00
5 G
CHF 632.00
About This Item
Lineare Formel:
Pt(C5H7O2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.29
Beilstein:
4136189
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 327.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
249-252 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C(\C)O[Pt]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChIKey
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Allgemeine Beschreibung
Platin(II)-acetylacetonat wird verbreitet als Quelle für Ptund als Vorläufer für die Herstellung von Nanokatalysatoren und Nanoschichten eingesetzt. Es wird außerdemals Katalysator in N-Allylierungsreaktionen verwendet.
Anwendung
Platin(II)-acetylacetonat kann als effizienter Katalysator für Folgendes verwendet werden:
  • Herstellung von N-Allylanilinen durch direkte Verwendung von allylischen Alkoholen. Aniline mit elektronenabgebenden Gruppen erzeugen gute Ausbeuten.
  • Für die selektive N-Allylierung von 2,3-disubstituierten Indolen in Wasser.
Pt-beladene ZnO-Dickschichten können durch Flammspritzpyrolyse mit Zinknaphthenat und Platin(II)-acetylacetonat als Vorläufer hergestellt werden. Diese Sensorschichten können für den Acetylennachweis eingesetzt werden und weisen eine gute Selektivität gegenüber Kohlenstoffmonoxid, Wasserstoff und Methan auf.
Es kann als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Platin-Blei-Nanopartikeln auf Kohlenstoff eingesetzt werden. Der PtPb/C-Katalysator weist eine verbesserte elektrochemische Aktivität gegenüber der Methanol- und Ameisensäureoxidation auf.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemistry Letters (Jpn), 33, 658-659 (2004)
Jin Wang et al.
Nanoscale research letters, 14(1), 11-11 (2019-01-10)
Electrochemical sensors have the high sensitivity, fast response, and simple operation for applications in biological, medical, and chemical detection, but limited by the poor stability and high cost of the electrode materials. In this work, we used PtNi lagged-like nanowire
Chemistry of Materials, 16, 2363-2368 (2004)
Hyun-Uk Park et al.
Ultrasonics sonochemistry, 58, 104673-104673 (2019-09-27)
In this work, we introduce composition-tunable core-shell-like PdM@Pt (M = Mn and Fe) nanoparticles (NPs) on carbon support (PdM@Pt/C) synthesized by one-pot sonochemical reactions using high-intensity ultrasonic probe (150 W, 20 kHz, with 13 mm solid probe) and investigate their electrocatalytic performance for oxygen reduction
Chemistry of Materials, 18, 6414-6414 (2006)
Artikel
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Questions
  1. What is the shelf life for Platinum acetylacetonate? In how much time it normally expires? How it should be stored?
    1 answer
    1. The composition information for this product is considered proprietary. However, upon review of the literature is does appear unlikely.