Wichtige Dokumente
510556
2,2′-Bipyrimidin
95%
Synonym(e):
2,2′-Dipyrimidyl
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C (lit.)
SMILES String
c1cnc(nc1)-c2ncccn2
InChI
1S/C8H6N4/c1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8/h1-6H
InChIKey
HKOAFLAGUQUJQG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?