Merck
499986
Sigma-Aldrich
Dibenzothiophen-4-boronsäure
≥95.0%
Synonym(e):
4-Dibenzothienylborsäure
Größe auswählen
1 G
CHF 32.90
5 G
CHF 36.20
CHF 32.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 32.90
5 G
CHF 36.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9BO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 32.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
mp (Schmelzpunkt)
327-330 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
InChIKey
GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.