Wichtige Dokumente
499854
Allenyl-tributylzinn
technical grade, 80%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
80%
Brechungsindex
n20/D 1.5 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
Dichte
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C=C
InChI
1S/3C4H9.C3H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2;
InChIKey
QAHMAFPUBBWUIS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?