Wichtige Dokumente
391743
2-Methyl-1-indanon
99%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.555 (lit.)
bp
93-95 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H10O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10(7)11/h2-5,7H,6H2,1H3
InChIKey
BEKNOGMQVKBMQN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?