Merck
499390
Sigma-Aldrich
1-Phenylvinylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(C6H5)ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7.BrH.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
JOMZHXDTLFQHJO-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)