Merck
498513
Sigma-Aldrich
5-Ethoxy-5-oxopentylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Größe auswählen
50 ML
CHF 243.00
CHF 243.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 243.00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5O2C(CH2)4ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 243.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)CCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H13O2.BrH.Zn/c1-3-5-6-7(8)9-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
KLIQIEANLVFZMP-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - (THF)
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - (THF)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)