Merck
495565
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilanol
98%
Synonym(e):
1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol
Größe auswählen
1 G
CHF 63.10
10 G
CHF 318.00
CHF 63.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 63.10
10 G
CHF 318.00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]3SiOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 63.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
196 °C/750 mmHg (lit.)
Dichte
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChIKey
MQNNNLJCDJBERF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
162.0 °F
Flammpunkt (°C)
72.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)