Merck
495301
Sigma-Aldrich
(+)-2,2′-Isopropyliden-bis[(4R)-4-benzyl-2-oxazolin]
98%
Synonym(e):
(R,R)-(+)-2,2′-Isopropylidenbis(-4-benzyl-2-oxazolin), [R(R*,R*)]-(+)-2,2′-Isopropylidenebis(4-benzyl-2-oxazolin)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D +65°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
54-60 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C1=N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2)C3=N[C@@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-23(2,21-24-19(15-26-21)13-17-9-5-3-6-10-17)22-25-20(16-27-22)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3/t19-,20-/m1/s1
InChIKey
GAKCKAKYRQUVRK-WOJBJXKFSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.