Wichtige Dokumente
477494
2,6-Bis[(4R)-(+)-isopropyl-2-oxazolin-2-yl]pyridin
99%
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +118°, c = 0.7 in methylene chloride
mp (Schmelzpunkt)
154-156 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)C3=N[C@@H](CO3)C(C)C
InChI
1S/C17H23N3O2/c1-10(2)14-8-21-16(19-14)12-6-5-7-13(18-12)17-20-15(9-22-17)11(3)4/h5-7,10-11,14-15H,8-9H2,1-4H3/t14-,15-/m0/s1
InChIKey
CSGQGLBCAHGJDR-GJZGRUSLSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?