Wichtige Dokumente
495182
Titan(III)-sulfat -Lösung
~45 wt. % in dilute sulfuric acid, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9% trace metals basis
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
Konzentration
~45 wt. % in dilute sulfuric acid
Dichte
1.456 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Ti+3].[Ti+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Ti/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
InChIKey
SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?