Wichtige Dokumente
89532
Titan(IV)-Oxysulfat – Schwefelsäure -Lösung
27-31% H2SO4 basis, for the detection of H2O2 and ether peroxides
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualität
for the detection of H2O2 and ether peroxides
Zusammensetzung
H2SO4, 27-31%
Ti, ~5%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
Dichte
1.32 g/mL at 20 °C
SMILES String
O=S(O[Ti]1=O)(O1)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/2H2O4S.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);;/q;;;+2/p-2
InChIKey
DLRWTNIGAIBGCM-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?