Merck
495093
Sigma-Aldrich
Magnesiumbromid
anhydrous, powder, ≥99.99%
Synonym(e):
Hydrobromic acid magnesium salt, Magnesium dibromide
About This Item
Lineare Formel:
MgBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Assay
≥99.99%
Form
powder
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
711 °C (lit.)
Dichte
3.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Metals purity does not include Tungsten which is a by-product of the method of manufacture. Tungsten should not interfere with use of product.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)