Merck
493929
Sigma-Aldrich
Tripyrrolidinophosphin
97%
Synonym(e):
Phosphorigsäure-tripyrrolidid, Tris-(N,N-tetramethylen)-phosphorigsäure-triamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24N3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.31
Beilstein:
1343311
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.53 (lit.)
bp
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
InChIKey
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)