Merck
93404
Sigma-Aldrich
Tris-(N,N-tetramethylen)-phosphorsäure-triamid
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Phosphorsäure-tripyrrolidid, Tripyrrolidinophosphinoxid
Größe auswählen
5 ML
CHF 155.00
25 ML
CHF 681.00
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 155.00
25 ML
CHF 681.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24N3OP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.31
Beilstein:
3550018
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.514
bp
140-142 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
O=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3OP/c16-17(13-7-1-2-8-13,14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
InChIKey
GQOGEHIVQIMJMO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Vorsicht
kann sich beim Lagern dunkel verfärben
Sonstige Hinweise
Polar aprotic solvent with the highest known electrondonating power[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y. Ozari et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 295-295 (1974)