Wichtige Dokumente
D1410000
Diethylphthalat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
DEP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
7.66 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 100 °C)
API-Familie
diethyl phthalate
Selbstzündungstemp.
854 °F
Expl.-Gr.
0.75 %, 187 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
298-299 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−3 °C (lit.)
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
170 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)