Merck
490369
Sigma-Aldrich
Nitrobenzol-13C6
99 atom % 13C
Größe auswählen
500 MG
CHF 1’930.00
CHF 1’930.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 1’930.00
About This Item
Lineare Formel:
13C6H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’930.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.553 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
Dichte
1.253 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
LQNUZADURLCDLV-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)