Merck
490350
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,4α,5α,7aα)]-7-Brom-3a,4,5,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4,5-diol
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13BrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]22/D −10°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
121-124 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12OC(C)(C)O[C@]1([H])C(Br)=C[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13BrO4/c1-9(2)13-7-4(10)3-5(11)6(12)8(7)14-9/h3,5-8,11-12H,1-2H3/t5-,6-,7-,8+/m1/s1
InChIKey
UGCLVZMHFRQWFL-XUTVFYLZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)