Merck
491322
Sigma-Aldrich
2,6-Diethylanilin-d15
98 atom % D
Größe auswählen
500 MG
CHF 991.00
CHF 991.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 991.00
About This Item
Lineare Formel:
(C2D5)2C6D3ND2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 991.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+15
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]N([2H])c1c(c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D/hD2
InChIKey
FOYHNROGBXVLLX-IFODOZFGSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)