Merck
488305
Sigma-Aldrich
Butan-1,1,1,4,4,4-d6
98 atom % D
Synonym(e):
1,1,1,4,4,4-Hexadeuterobutane
About This Item
Lineare Formel:
CD3CH2CH2CD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
2.11 (vs air)
Dampfdruck
51.6 psi ( 37.7 °C)
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
−0.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−138 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IJDNQMDRQITEOD-WFGJKAKNSA-N
Verpackung
Lecture bottle with brass CGA 110/180 valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Empfohlene Produkte
Control valve Z146943 (brass, 1/4" hose outlet) or Z187224 (SS, 1/4" compression fitting outlet)
Empfohlenes Ventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)