Merck
488003
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N-chlorid
60-80 atom % 15N
Synonym(e):
15N-markiertes Ammoniumchlorid
Größe auswählen
5 G
CHF 819.00
CHF 819.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 819.00
About This Item
Lineare Formel:
15NH4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 819.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
60-80 atom % 15N
Mol-Gew.
54.19 by atom % calculation (at 70 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)