Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
364606
Natriumnitrat-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Alle Fotos(4)
About This Item
Lineare Formel:
Na15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352118
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
306 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
InChIKey
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hang Yu et al.
Nature, 583(7816), 453-458 (2020-07-17)
Manganese is one of the most abundant elements on Earth. The oxidation of manganese has long been theorized1-yet has not been demonstrated2-4-to fuel the growth of chemolithoautotrophic microorganisms. Here we refine an enrichment culture that exhibits exponential growth dependent on
Katherine E Helliwell et al.
Current biology : CB, 31(5), 978-989 (2020-12-30)
Diatoms are a diverse and globally important phytoplankton group, responsible for an estimated 20% of carbon fixation on Earth. They frequently form spatially extensive phytoplankton blooms, responding rapidly to increased availability of nutrients, including phosphorus (P) and nitrogen (N). Although