Merck
609471
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N-chlorid
92-97.9 atom % 15N
Synonym(e):
15N-markiertes Ammoniumchlorid
Größe auswählen
10 G
CHF 744.00
CHF 744.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 744.00
About This Item
Lineare Formel:
15NH4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 744.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
92-97.9 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)