Merck
487058
Sigma-Aldrich
Thioharnstoff-13C
99 atom % 13C
Größe auswählen
500 MG
CHF 695.00
CHF 695.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 695.00
About This Item
Lineare Formel:
H2N13CSNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 695.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
170-176 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[13C](N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChIKey
UMGDCJDMYOKAJW-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)