Merck
490911
Sigma-Aldrich
Thioharnstoff-15N2
98 atom % 15N
Größe auswählen
500 MG
CHF 2’160.00
CHF 2’160.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 2’160.00
About This Item
Lineare Formel:
H215NCS15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 2’160.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
170-176 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2]C([15NH2])=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChIKey
UMGDCJDMYOKAJW-SUEIGJEOSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)