Merck
486353
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-d9-amin
98 atom % D
Synonym(e):
2-Amino-2-methyl-d3-propan-d6
Größe auswählen
5 G
CHF 2’820.00
CHF 2’820.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 2’820.00
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)3CNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 2’820.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-67 °C (lit.)
Dichte
0.933 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChIKey
YBRBMKDOPFTVDT-GQALSZNTSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-36.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-38 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)