Merck
484695
Sigma-Aldrich
(2-Bromphenylethinyl)trimethylsilan
98%
Größe auswählen
5 G
CHF 89.60
CHF 89.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 89.60
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 89.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.554 (lit.)
bp
60-80 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
InChIKey
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)