Merck
483095
Sigma-Aldrich
PEDOT:PSS
greener alternative
conductive grade, 1.3 wt. % aqueous dispersion
Synonym(e):
PEDOT:PSS, Poly-(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly-(styrolsulfonat)
Größe auswählen
250 G
CHF 354.00
CHF 354.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 354.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 354.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Poly(3,4-ethylendioxythiophen)-poly(styrolsulfonat), 1.3 wt % dispersion in H2O
Zusammensetzung
PEDOT content, 0.5 wt. %
PSS content, 0.8 wt. %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
1.3 wt % dispersion in H2O
Bandabstand
1.6 eV
Leitfähigkeit
1 S/cm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein leitfähiger Polymer wie Poly(3,4-ethylendioxythiophen), dotiert mit Poly(styrolsulfonat)-Anionen (PEDOT/PSS), wird vielfach in verschiedenen organischen optoelektronischen Bauteilen verwendet.[1] Dank ihrer hohen elektrischen Leitfähigkeit und der guten Oxidationsbeständigkeit sind solche Polymere für die elektromagnetische Abschirmung und Rauschunterdrückung geeignet. Es wurde festgestellt, dass der Polymerfilm im Spektrum sichtbaren Lichts und sogar in den nahen IR- und UV-Regionen eine hohe Transparenz und bei 900–2.000 nm nahezu 100 % Absorption aufweist. Kein Absorptionsmaximum bei 400–800 nm. Leitfähige Polymermischung.[2][3] Die Auswirkungen kleiner elektrischer und magnetischer Felder auf den Polymer wurden untersucht.[4]
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wird zur Energieumwandlung und -speicherung verwendet, weshalb es für Energieeffizienz verbessert wurde. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Nahezu 100 % Absorption bei 900–2.000 nm. Kein Absorptionsmaximum bei 400–800 nm. Leitfähige Polymermischung.
PEDOT:PSS-Polymerfilme werden bei der Elektronenstrahl-Lithographie und beim Ionenstrahlätzen als Ableitungsschicht für elektrische Ladungen verwendet. Berichten zufolge erfolgt die Probenvorbereitung für einige Substrate einfacher und rascher, darunter Galliumnitrid (GaN) auf Saphirsubstraten (Al2O3), Zinkoxid (ZnO), Quarzglas, Lithiumniobat (LiNbO3), Siliziumkarbid (SiC) und Diamant (C),[5] die durch Aufschleudern auf das ITO-beschichtete Glassubstrat aufgebracht werden.[6] PEDOT: PSS-Schichten wurden Berichten zufolge auch als Anodenpufferschichten für organische Solarzellen[2] und als Ersatz für die transparenten leitfähigen Beschichtungen von organischen Solarzellen genutzt.[7] Mehrere Studien berichten den Einsatz von mit Metallen modifiziertem PEDOT: PSS in leitfähiger Qualität als Anodenpufferschicht in Solarzellen, zum Beispiel in Solarzellen auf Kupferphthalocyanin-/Fulleren-Basis.[2][3][6]4 Leitfähiges PEDOT:PSS in Kombination mit Polyvinylidenfluorid (PVDF)-Membranen kann zur Herstellung von weichen PEDOT:PSS-PVDF-Aktoren mit ionischer Flüssigkeit verwendet werden.[8] Die Funktion von PEDOT:PSS als pseudokapazitatives Material wurde untersucht. [9]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Antistatische Beschichtung für Kunststoff und Glas.
Verpackung
In Glasflaschen
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
PEDOT: PSS layers as replacements for the transparent conductive coatings of organic solar cells.
Schwertheim S, et al.
Photovoltaic Specialists Conference, 1991., Conference Record of the Twenty Second IEEE (2010)
Yi-Kuang Yen et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-12)
Detecting the concentration of Pb2+ ions is important for monitoring the quality of water due to it can become a health threat as being in certain level. In this study, we report a nanomechanical Pb2+ sensor by employing the complementary
Conductive Polymers for Advanced Micro- and Nano-fabrication Processes
<B>Dylewicz R, et al.</B>
Material Matters, 6(1) null
Faramarz Hossein-Babaei et al.
Scientific reports, 7, 42299-42299 (2017-02-17)
Many gaseous markers of critical biological, physicochemical, or industrial occurrences are masked by the cross-sensitivity of the sensors to the other active components present at higher concentrations. Here, we report the strongly selective diffusion and drift of contaminant molecules in
Zisheng Su et al.
Nanoscale research letters, 7(1), 465-465 (2012-08-21)
Ultraviolet-ozone-treated poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrene sulfonate) (PEDOT:PSS)was used as the anode buffer layer in copper phthalocyanine (CuPc)/fullerene-based solar cells. The power conversion efficiency of the cells with appropriated UV-ozone treatment was found to increase about 20% compared to the reference cell. The improved
Artikel
Sigma-Aldrich tutorial on lithography nanopatterning explains patterning layers for conductors, semiconductors, and dielectrics on surfaces.
In the field of organic printable electronics, such as OLEDs and organic photovoltaics (OPVs), improved organic conducting and semiconducting materials are needed. The progress in two fields is reviewed in this article.
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
Alle anzeigen
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. What is the respective molecular weight of PEDOT and PSS in this product (PEDOT:PSS 483095)
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, historical data indicates an overall molecular weight of approximately 280,000 daltons. There is a ratio of 1:2.5 for PEDOT:PSS.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is the water deionized water?
    1 answer
    1. Deionized water is used in the formulation of this item.
      Helpful?
  5. Can I use this dispersion for making a PEDOT:PSS channel of OECT(Organic Electrochemical Transistor) using spin coating? Code -483095
    1 answer
    1. PEDOT:PSS can be applied for spin coating and Organic Electrochemical Transistors (OECTs). Here is a paper working on PEDOT:PSS based OECTs: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095656632100138X.
      Unfortunately, 483095 hasn't been tested for that application, but it is worth trying.
      Helpful?
  6. Can the PDOT be filtered through a 0.45 μm memberane filter. How do you recommend the 483095-250G to be filtered ?
    1 answer
    1. The filtration of PEDOT:PSS is not recommended. There are publications which suggest that this is possible, however customers have noted difficulty in filtration as well as separation.
      Helpful?
  7. You mentioned that deposited PEODT: PSS can withstand temperatures in excess of 200 degree celcius for a short duration. May I know how "short" it is? Is it for a few hours?
    1 answer
    1. PEDOT:PSS films can withstand 200 °C for up to 12 hours.
      Helpful?
  8. Can PEDOT:PSS, Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), coatings be etched?
    1 answer
    1. Yes, applied PEDOT:PSS films can be patterned by laser ablation.
      Helpful?
  9. What is the temperature stability of this poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), PEDOT:PSS, product?
    1 answer
    1. Deposited poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), PEDOT:PSS, films can easily withstand temperatures in excess of 200°C for short duration and around 70°C in continuous service.  The aqueous dispersions of PEDOT:PSS, however, can be damaged by heating above 50°C for a prolonged period.
      Helpful?
  10. Is this PEDOT:PSS, poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), product p-doped or n-doped?
    1 answer
    1. This PEDOT:PSS product is based on hole-doped or P-type polymers. PEDOT can be n-doped, but the materials are too unstable to be of any commercial value.
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  