Merck
481718
Sigma-Aldrich
Eisen(0)-pentacarbonyl
greener alternative
>99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Eisencarbonyl, Pentacarbonyleisen(0)
Größe auswählen
25 ML
CHF 146.00
100 ML
CHF 306.00
CHF 146.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 146.00
100 ML
CHF 306.00
About This Item
Lineare Formel:
Fe(CO)5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 146.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
6.74 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
35 mmHg ( 25 °C)
40 mmHg ( 30.3 °C)
Assay
>99.99% trace metals basis
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
122 °F
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.Fe/c5*1-2;
InChIKey
FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eisen(0)-pentacarbonyl ist eine strohgelbe bis leuchtend orangefarbene Flüssigkeit, die in organischen Lösungsmitteln löslich ist. Es wird weithin als Vorstufe für die Synthese von Eisenoxid-Nanopartikeln verwendet, die aufgrund ihrer katalytischen Eigenschaften und ihrer Fähigkeit zur Verbesserung des Elektronentransports im Bereich der Energieumwandlung und -speicherung eingesetzt werden.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Weitere Informationen finden sie hier.
Anwendung
Eisen(0)-pentacarbonyl kann verwendet werden:
  • zur Herstellung von eisenbasierten Anodenmaterialien für wässrige Hochleistungs-Ni−Fe-Sekundärbatterien. Es trägt zu guter Sicherheit, hoher Leistungsdichte, langer Lebensdauer und hoher Energiedichte bei.
  • als Vorstufe zur Synthese hochstabiler, kolloidaler magnetischer Eisen-Nanopartikel mit geringer Größenverteilung. Diese Nanopartikel sind potenzielle Kandidaten für MRT-Kontrastmittel und magnetisch trennbare Katalysatoren.
  • zur Synthese von nullwertigen nachhaltigen Eisen-Nanokatalysten für Reduktionsreaktionen
Reaktant für:
  • Additionsreaktionen
  • Zersetzung durch Photolyse
  • Herstellung von mikrometergroßen, zwiebelähnlichen Magneteisen-Fulleren-Partikeln mit schmaler Größenverteilung durch thermischen Zerfall
  • Herstellung eines bei der katalytischen Hydrosilanreduktion von Carbomaxiden verwendeten heptanuklearen Eisen-Carbonyl-Clusters
  • Vorläufer für die Herstellung von Fe-Nanopartikeln für die photokatalytische Wasserstoffentwicklung unter hochgradig basischen Bedingungen
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
5.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-15 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kyoko Hibi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 391(4), 1147-1152 (2008-04-29)
Bacterial cold water disease, caused by Flavobacterium psychrophilum, is a serious problem in the aquaculture industry worldwide. Several methods to prevent and treat cold water disease have been studied. Although detection at the early stage of F. psychrophilum infection is
Fei Fei Fang et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(9), 3487-3495 (2011-08-06)
The dispersion stability of soft magnetic carbonyl iron (CI)-based magnetorheological (MR) fluids was improved by applying a unique functional coating composed of a conducting polyaniline layer and a multiwalled carbon nanotube nest to the surfaces of the CI particles via
Anders Bergh et al.
Carbohydrate research, 343(10-11), 1808-1813 (2008-05-13)
Cationic iron carbonyl cyclohexadiene complexes were employed in the derivatization of the 3-OH position of unprotected and protected methyl beta-D-galactopyranosides using two different approaches, giving access to galactopyranosides with an aromatic or cyclohexadienoic functionality in this position.
John T Tsalavoutis et al.
Journal of computational chemistry, 31(10), 1969-1978 (2010-01-21)
The equilibrium structures and vibrational frequencies of the iron complexes [Fe(0)(CN)(n)(CO)(5-n)](n-) and [Fe(II)(CN)(n)(CO)(5-n)](2-n) (n = 0-5) have been calculated at the BP86 level of theory. The Fe(0) complexes adopt trigonal bipyramidal structures with the cyano ligands occupying the axial positions
Pro-oxidants or anti-oxidant defenses? Which one to blame in non-alcoholic steatohepatitis pathogenesis?
Isabelle A Leclercq
Journal of gastroenterology and hepatology, 27(11), 1651-1653 (2012-10-31)
Artikel
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf