Merck
479772
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Cyan-3-hydroxybuttersäure-ethylester
95%
Synonym(e):
Ethyl-(R)-(−)-4-cyano-3-hydroxybutyrat
About This Item
Lineare Formel:
NCCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
Beilstein:
1764513
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]25/D −5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
Dichte
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChIKey
LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)