Merck
539015
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-(4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −1.0°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6,8-9H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1
InChIKey
DPNRMEJBKMQHMC-GHMZBOCLSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable