Merck
479438
Sigma-Aldrich
Lithiumtetramethylcyclopentadienylid
About This Item
Lineare Formel:
LiC5H(CH3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
SMILES String
[Li].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C9H13.Li.H/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;;/h5H,1-4H3;;
InChIKey
PTQWRLJKGBNMJV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Cyclopentadienylphosphanes
  • Ansa-cyclopentadienyl-phenoxy titanium(IV) complexes
  • Titanium and zirconium complexes
  • Hafnocene catalysts
Reactant with SiH-functionalized cyclopentadienes
Reactant in the reduction of beta-diketiminato-titanium(III) complexes
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)