A56353
6-Amino-1-Hexanol
97%
Synonym(e):
1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Amino-1-hexanol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystals
bp
135-140 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
SMILES String
NCCCCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
InChIKey
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable