Merck
55543
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-methoxy-benzaldehyd
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-Hydroxy-o-anisaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
2045122
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
mp (Schmelzpunkt)
158-161 °C
Funktionelle Gruppe
carbonyl
hydroxyl
Polymerarchitektur
functionality: heterobifunctional
SMILES String
OC1=CC(OC)=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-5,10H,1H3
InChIKey
WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Mathias Dimde et al.
Biomaterials science, 5(11), 2328-2336 (2017-10-17)
In the present study, a pH sensitive nanogel platform for gene delivery was developed. The cationic nanogels based on dendritic polyglycerol (dPG) and low molecular weight polyethylenimine units were able to encapsulate siRNA during the manufacturing process. The thiol-Michael nanoprecipitation