Wichtige Dokumente
478008
N-Propylbutylamin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
Dichte
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCNCCC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-5-7-8-6-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
CWYZDPHNAGSFQB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)