Wichtige Dokumente
476315
4,4′-Diaminobenzanilid
98%
Synonym(e):
4,4′-Diaminodiphenylamide, 4-Amino-N -(4-aminophenyl)benzamide, 4-Aminobenzoyl-4′-aminoanilide, N -(4-Aminophenyl)-4-aminobenzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
205-207 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(NC(=O)c2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H13N3O/c14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)16-12-7-5-11(15)6-8-12/h1-8H,14-15H2,(H,16,17)
InChIKey
XPAQFJJCWGSXGJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?