Merck
476323
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Phenylendioxy)dianilin
98%
Synonym(e):
1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzene, 1,3-Bis(p -aminophenoxy)benzene, 1,3-Phenylene bis(p -aminophenyl) ether, 4,4′-(m -Phenylenedioxy)dianiline, m -Bis(p -aminophenoxy)benzene
Größe auswählen
100 G
CHF 357.00
CHF 357.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 357.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(OC6H4NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 357.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
115-118 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(Oc2cccc(Oc3ccc(N)cc3)c2)cc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-8-15(9-5-13)21-17-2-1-3-18(12-17)22-16-10-6-14(20)7-11-16/h1-12H,19-20H2
InChIKey
WUPRYUDHUFLKFL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)