Merck
475823
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-propoxylat (1 PO/Phenol)-glycerinat (1 Glycerin/Phenol)-diacrylat
technical grade, glycerol/phenol 1, PO/phenol 1
About This Item
Lineare Formel:
[H2C=CHCO2CH2CH(OH)CH2OCH(CH3)CH2OC6H4-4-]2C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
600.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Enthält
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Zusammensetzung
glycerol/phenol, 1
PO/phenol, 1
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
SMILES String
CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(C)OCC(O)COC(=O)C=C)cc2)OCC(O)COC(=O)C=C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)