Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
475513
3-(Brommethyl)pyridin -hydrobromid
97%
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6BrN · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
150-155 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Br[H].BrCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
InChIKey
FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide is a halogenated heterocyclic building block.
Anwendung
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide may be used in the preparation of ether ligands.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The flexibility-complementarity dichotomy in receptor-ligand interactions.
Sun H, et al.
Chemical Science, 6(2), 1444-1453 (2015)