Merck
475165
Sigma-Aldrich
Bis-(pentamethylcyclopentadienyl)-chrom
96%
Synonym(e):
Decamethylchromocen
About This Item
Lineare Formel:
Cr(C5(CH3)5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: chromium
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cr].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Cr/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
InChIKey
GEYKKJXGTKHSDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)