Wichtige Dokumente
473960
(S)-3-Amino-1,2-propandiol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −28±1°, c = 4 in 5 M HCl
Verunreinigungen
<0.5 mol
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
117-119 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2/t3-/m0/s1
InChIKey
KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?