Merck
473901
Sigma-Aldrich
Ethansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
97%
Synonym(e):
Natrium-ethansulfonat Monohydrat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2SO3Na·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
248-256 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[H]O[H].CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S.Na.H2O/c1-2-6(3,4)5;;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
ZWDIDBOOWLDXON-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Ethanesulfonic acid sodium salt monohydrate is the hydrated sodium salt of ethanesulfonic acid.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)