Merck
47295
Sigma-Aldrich
4-(Fmoc-amino)-1-butanol
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
9-Fluorenylmethyl-N-(4-hydroxybutyl)-carbamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21NO3
Molekulargewicht:
311.37
Beilstein:
7936368
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
113-118 °C
Funktionelle Gruppe
Fmoc
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H21NO3/c21-12-6-5-11-20-19(22)23-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18,21H,5-6,11-13H2,(H,20,22)
InChIKey
UJTTUOLQLCQZEA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable