Merck
15302
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-butanol
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
N-(4-Hydroxybutyl)carbamidsäure-tert-butylester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CO2CNH(CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.25
Beilstein:
3603307
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥98.0% (GC)
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Dichte
1.02 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12)
InChIKey
LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Building block for spermidine analogues[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ibrahim Khadra et al.
International journal of pharmaceutics, 561, 43-46 (2019-02-18)
Oral Thin Film (OTF) is a newly emerging drug delivery system which has many benefits for patients. Although there has been some formulation of OTF products, these have mainly been as confectionary or dental health products. The most significant benefit
M.J. Araujo et al.
J. Chem. Res. Synop., 366-366 (1996)