471615
4-Chlorbenzolsulfonylisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
bp
121 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.457 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
InChIKey
JGHDVROWMPBQSR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?