Merck
317438
Sigma-Aldrich
4-(Chlorsulfonyl)phenylisocyanat
97%
Synonym(e):
4-Isocyanatobenzolsulfonylchlorid
Größe auswählen
1 G
CHF 222.00
5 G
CHF 634.00
CHF 222.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 222.00
5 G
CHF 634.00
About This Item
Lineare Formel:
ClSO2C6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.63
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 222.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isocyanate
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-13(11,12)7-3-1-6(2-4-7)9-5-10/h1-4H
InChIKey
PUXGCFRABSKGED-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)